6-Ethylchromone-2-carboxylic acid
012038-5G 012038-1G
FLUO012038-5GEA 0 EUR InStock
FLUO012038-5G FLUO012038-1G
6-Ethylchromone-2-carboxylic acid
6-Ethylchromone-2-carboxylic acid
Formule: C₁₂H₁₀O₄
Numéro MDL: MFCD03424502
Numéro CAS: 5527-91-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité