6-Methylchromone-3-carboxylic acid
012042-5G 012042-1G
FLUO012042-5GEA 0 EUR InStock
FLUO012042-5G FLUO012042-1G
6-Methylchromone-3-carboxylic acid
6-Methylchromone-3-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₈O₄
Numéro MDL: MFCD02683790
Numéro CAS: 68723-78-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité