Dicyclohexylchlorophosphine ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
C1658-1G C1658-5G
TCIAC1658-1GEA 66 EUR InStock
TCIAC1658-1G TCIAC1658-5G
Dicyclohexylchlorophosphine ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Dicyclohexylchlorophosphine
Formule: C₁₂H₂₂ClP
Point d'ébullition: 166°C
Numéro MDL: MFCD00014294
Numéro CAS: 16523-54-9
ONU: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3815bbf5ee8420f653e6bdeceb145e14aa6963b&vid=a3815bbf5ee8420f653e6bdeceb145e14aa6963b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité