Tricyclohexylphosphine oxide
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
30387.03EA 62.1 EUR InStock
30387.03 30387.14 30387.06
Tricyclohexylphosphine oxide
Tricyclohexylphosphine oxide
Formule: C₁₈H₃₃OP
MW: 296,42 g/mol
Point de fusion: 155…157 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014298
Numéro CAS: 13689-19-5
ONU: 3464
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité