Méthanesulfonate de 3-éthoxycarbonylanilinium 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
118000100 118000500 118002500
ACRO118000100EA 64.2 EUR InStock
ACRO118000100 ACRO118000500 ACRO118002500
Méthanesulfonate de 3-éthoxycarbonylanilinium 98%
Méthanesulfonate de 3-éthoxycarbonylanilinium
Formule: C₁₀H₁₅NO₅S
Point de fusion: 146…150 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013176
Numéro CAS: 886-86-2
EINECS: 212-956-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 146 to 150 °C
Solubility (5% in Water) Clear solution
Titration with NaOH ≥97.5 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.005 %
Sodium (Na) ≤0.02 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %
Nitrogen compounds (as N) ≤5 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité