Méthanesulfonate de 3-éthoxycarbonylanilinium ≥97.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAT0941-25GEA 106 EUR InStock
TCIAT0941-25G
Méthanesulfonate de 3-éthoxycarbonylanilinium ≥97.0% (par HPLC, azote total)
Méthanesulfonate de 3-éthoxycarbonylanilinium
Formule: C₁₀H₁₅NO₅S
MW: 261,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD00013176
Numéro CAS: 886-86-2
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/50/32/28995032.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Melting point 145.0 to 153.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité