Acide phénylphosphinique ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAB0025-500GEA 114 EUR InStock
TCIAB0025-500G TCIAB0025-25G
Acide phénylphosphinique ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Acide phénylphosphinique
Formule: C₆H₇O₂P
MW: 142,092 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002131
Numéro CAS: 1779-48-2
ONU: 3261
ADR: 8,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/21/99/28932199.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 83.0 to 88.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité