Chlorobis(2-methoxyphenyl)phosphine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H25894.06EA 575 EUR InStock
H25894.06 H25894.03
Chlorobis(2-methoxyphenyl)phosphine ≥98%
Chlorobis(2-methoxyphenyl)phosphine
Formule: C₁₄H₁₄ClO₂P
MW: 280,69 g/mol
Point de fusion: 111…114 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08064037
Numéro CAS: 263369-88-6
EINECS: 000-000-0
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité