Chlorobis(4-methoxyphenyl)phosphine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H25887.03EA 139 EUR InStock
H25887.03 H25887.06
Chlorobis(4-methoxyphenyl)phosphine ≥98%
Chlorobis(4-methoxyphenyl)phosphine
Formule: C₁₄H₁₄ClO₂P
MW: 280,69 g/mol
Point d'ébullition: 140 °C (1,5 mmHg)
Point de fusion: 61…64 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04972301
Numéro CAS: 13685-30-8
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité