Diphenylphosphine oxide 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
310120010 310120050
ACRO310120010EA 63.1 EUR InStock
ACRO310120010 ACRO310120050
Diphenylphosphine oxide 97%
Diphenylphosphine oxide
Formule: C₁₂H₁₁OP
Point de fusion: 50…57 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002079
Numéro CAS: 4559-70-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 57 °C
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité