Methyl-3-amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO368280010EA 73.3 EUR InStock
ACRO368280010 ACRO368280050
Methyl-3-amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylate 98%
Methyl-3-amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylate
Formule: C₆H₅Cl₂N₃O₂
MW: 222,03 g/mol
Point de fusion: 227…230 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010431
Numéro CAS: 1458-18-0
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light brown to red-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 229 to 235 °C (Dec)
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité