Methyl-3-amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylate 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H27614.03EA 163 EUR InStock
H27614.03 H27614.06
Methyl-3-amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylate 97%
Methyl-3-amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylate
Formule: C₆H₅Cl₂N₃O₂
MW: 222,03 g/mol
Point de fusion: 230…233 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010431
Numéro CAS: 1458-18-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité