2-Pirazinacarboxilato de metilo ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M2015-25G M2015-5G
TCIAM2015-25GEA 220 EUR InStock
TCIAM2015-25G TCIAM2015-5G
2-Pirazinacarboxilato de metilo ≥98.0% (par GC)
2-Pirazinacarboxilato de metilo
Formule: C₆H₆N₂O₂
Point d'ébullition: 104°C
Numéro MDL: MFCD00014611
Numéro CAS: 6164-79-0
EINECS: 228-198-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=75ef9588dab32429b8a22fea5d379f7ae7c6589b&vid=a5eb3e54bdf62bbe4a11f51fd23238fabe5948fa&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 58.0 to 62.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité