Methyl-3-aminopyrazine-2-carboxylate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methyl 2-aminopyrazine-3-carboxylate
A1186-1G A1186-25G A1186-5G
TCIAA1186-1GEA 19.8 EUR InStock
TCIAA1186-1G TCIAA1186-25G TCIAA1186-5G
Methyl-3-aminopyrazine-2-carboxylate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Methyl-3-aminopyrazine-2-carboxylate
Formule: C₆H₇N₃O₂
MW: 153,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00010097
Numéro CAS: 16298-03-6
EINECS: 240-387-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d7487700affcb7246aeffbad6130f8e18e3cf99&vid=3d7487700affcb7246aeffbad6130f8e18e3cf99&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 170.0 to 173.0 deg-C
Solubility in hot Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité