4-Iodo-1H-pyrazole
Synonyms: 4-Iodopyrazole
005458-5G 005458-25G
FLUO005458-5GEA 0 EUR InStock
FLUO005458-5G FLUO005458-25G
4-Iodo-1H-pyrazole
4-Iodo-1H-pyrazole
Formule: C₃H₃IN₂
MW: 193,97 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005244
Numéro CAS: 3469-69-0
EINECS: 222-434-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité