4-Iodo-1H-pyrazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAI0692-25GEA 259 EUR InStock
TCIAI0692-25G TCIAI0692-5G
4-Iodo-1H-pyrazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Iodo-1H-pyrazole
Formule: C₃H₃IN₂
MW: 193,97 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005244
Numéro CAS: 3469-69-0
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/25/60/28972560.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 107.0 to 111.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité