3-Amino-5-hydroxy-1H-pyrazole 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A11412.06EA 41.4 EUR InStock
A11412.06 A11412.22 A11412.14
3-Amino-5-hydroxy-1H-pyrazole 98%
3-Amino-5-hydroxy-1H-pyrazole
Formule: C₃H₅N₃O
MW: 99,09 g/mol
Point de fusion: ∼ 210 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00022384
Numéro CAS: 6126-22-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité