3-Amino-5-phenyl-1H-pyrazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A2102-1G A2102-5G
TCIAA2102-1GEA 26.4 EUR InStock
TCIAA2102-1G TCIAA2102-5G
3-Amino-5-phenyl-1H-pyrazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-Amino-5-phenyl-1H-pyrazole
Formule: C₉H₉N₃
Point de fusion: 126°C
Numéro MDL: MFCD00191749
Numéro CAS: 1572-10-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b14fcf4c6830a0dc4fe55acb73c33ff89006bf97&vid=b14fcf4c6830a0dc4fe55acb73c33ff89006bf97&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 125.0 to 129.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité