5-Iodo-2,4-dimethoxypyrimidine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
I0531-1G I0531-5G
TCIAI0531-1GEA 93.5 EUR InStock
TCIAI0531-1G TCIAI0531-5G
5-Iodo-2,4-dimethoxypyrimidine ≥98.0% (par GC)
5-Iodo-2,4-dimethoxypyrimidine
Formule: C₆H₇IN₂O₂
Numéro MDL: MFCD00090865
Numéro CAS: 52522-99-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c433f79fd119a450b31fa41fcc0da60a261d93c9&vid=c433f79fd119a450b31fa41fcc0da60a261d93c9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 71.0 to 75.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité