Methyldiphenylphosphine oxide
Fournisseur: Molekula
MOLEM59129780EA 0 EUR InStock
MOLEM59129780
Methyldiphenylphosphine oxide
Methyldiphenylphosphine oxide
Formule: C₁₃H₁₃OP
MW: 216,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002081
Numéro CAS: 2129-89-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité