Methyldiphenylphosphine oxide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAD2445-10GEA 80.3 EUR InStock
TCIAD2445-10G
Methyldiphenylphosphine oxide ≥98.0% (par GC)
Methyldiphenylphosphine oxide
Formule: C₁₃H₁₃OP
MW: 216,22 g/mol
Point d'ébullition: 180°C
Numéro MDL: MFCD00002081
Numéro CAS: 2129-89-7
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/93/69/28979369.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 111.0 to 115.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité