2-Hydrazinobenzothiazole ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A18006.09 A18006.18 A18006.30
A18006.09EA 123 EUR InStock
A18006.09 A18006.18 A18006.30
2-Hydrazinobenzothiazole ≥97%
2-Hydrazinobenzothiazole
Purity: 97% CAS No.: 615-21-4 Molecular Formula: C7H7N3S Formula Weight: 165.21 Melting Point: 198-202° MDL No.: MFCD00041849
Formule: C₇H₇N₃S
Point de fusion: 198…202 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041849
Numéro CAS: 615-21-4
EINECS: 210-416-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité