2-Hydrazinobenzothiazole ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAH0177-25GEA 142 EUR InStock
TCIAH0177-25G TCIAH0177-5G
2-Hydrazinobenzothiazole ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
2-Hydrazinobenzothiazole
Formule: C₇H₇N₃S
MW: 165,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00041849
Numéro CAS: 615-21-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/02/24/28970224.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité