2-(Methylthio)benzothiazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(Methylthio)benzo[d]thiazole
M0439-500G M0439-25G
TCIAM0439-500GEA 340 EUR InStock
TCIAM0439-500G TCIAM0439-25G
2-(Methylthio)benzothiazole ≥98.0% (par GC)
2-(Methylthio)benzothiazole
Formule: C₈H₇NS₂
MW: 181,2779 g/mol
Point d'ébullition: 177°C
Numéro MDL: MFCD00005784
Numéro CAS: 615-22-5
EINECS: 210-417-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c15f6b4e363d59094cf4f9a78b861352af5105c6&vid=c15f6b4e363d59094cf4f9a78b861352af5105c6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 44.0 to 48.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité