Sodium borodeuteride (98% D) pour spectroscopie RMN
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
194950010 194950050
ACRO194950010EA 73.9 EUR InStock
ACRO194950010 ACRO194950050
Sodium borodeuteride (98% D) pour spectroscopie RMN
Sodium borodeuteride
Formule: D₄BNa
MW: 41,857 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003519
Numéro CAS: 15681-89-7
EINECS: 239-764-7
ONU: 1426
ADR: 4.3,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white to light grey Powder and/or chunks
D-Enrichment ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité