3,5-Dibromo-1-(trimethylsilyl)benzene ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3,5-Dibromophenyltrimethylsilane, (3,5-Dibromophenyl)trimethylsilane
D2724-25G D2724-5G
TCIAD2724-25GEA 846 EUR InStock
TCIAD2724-25G TCIAD2724-5G
3,5-Dibromo-1-(trimethylsilyl)benzene ≥97.0% (par GC)
3,5-Dibromo-1-(trimethylsilyl)benzene
Formule: C₉H₁₂Br₂Si
MW: 308,0851 g/mol
Numéro MDL: MFCD03844787
Numéro CAS: 17878-23-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd560a904a1d670b759833e69e797e0d5ce10f90&vid=dd560a904a1d670b759833e69e797e0d5ce10f90&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 38.0 to 42.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité