1-Bromo-4-(trimethylsilyl)benzene ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (4-Bromophenyl)trimethylsilane
B3357-25G B3357-5G
TCIAB3357-25GEA 273 EUR InStock
TCIAB3357-25G TCIAB3357-5G
1-Bromo-4-(trimethylsilyl)benzene ≥97.0% (par GC)
1-Bromo-4-(trimethylsilyl)benzene
Formule: C₉H₁₃BrSi
MW: 229,1890 g/mol
Point d'ébullition: 230°C
Point d'éclair: 96°C
Numéro MDL: MFCD00094165
Numéro CAS: 6999-03-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9ffe7f614db88eb83e9206c89c3dbf349012b2f1&vid=9ffe7f614db88eb83e9206c89c3dbf349012b2f1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité