2-Acetamido-5-chlorothiazole ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L17151.03EA 32.2 EUR InStock
L17151.03 L17151.06
2-Acetamido-5-chlorothiazole ≥97%
2-Acetamido-5-chlorothiazole
Formule: C₅H₅ClN₂OS
MW: 176,63 g/mol
Point de fusion: 208…212 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01318098
Numéro CAS: 20256-39-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité