2-Acetamidothiazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
A1472-25G A1472-5G
TCIAA1472-25GEA 282 EUR InStock
TCIAA1472-25G TCIAA1472-5G
2-Acetamidothiazole ≥98.0% (par GC)
2-Acetamidothiazole
Formule: C₅H₆N₂OS
MW: 142,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00016892
Numéro CAS: 2719-23-5
EINECS: 220-321-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7da5d459340d483a58983e36a3a1f5739fd5c76e&vid=7da5d459340d483a58983e36a3a1f5739fd5c76e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 206.0 to 209.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité