2-Acetamido-5-nitrothiazole ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L01356.06EA 232 EUR InStock
L01356.06 L01356.03
2-Acetamido-5-nitrothiazole ≥98%
2-Acetamido-5-nitrothiazole
Formule: C₅H₅N₃O₃S
MW: 187,18 g/mol
Point de fusion: ∼ 263 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00022438
Numéro CAS: 140-40-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité