2-Acetamido-5-nitrothiazole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-(5-Nitro-2-thiazolyl)acetamide, N-(5-Nitrothiazol-2-yl)acetamide
A0689-1G A0689-5G
TCIAA0689-1GEA 53.9 EUR InStock
TCIAA0689-1G TCIAA0689-5G
2-Acetamido-5-nitrothiazole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-Acetamidot-5-nitrohiazole
Formule: C₅H₅N₃O₃S
MW: 187,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00022438
Numéro CAS: 140-40-9
EINECS: 205-414-7
Merck Index: 14,00410
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f927686d15c07f2abf67404adb5bfb654cb93645&vid=f927686d15c07f2abf67404adb5bfb654cb93645&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Amber powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Acetone within almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité