2-Mercaptothiazole ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L07058.06EA 152 EUR InStock
L07058.06 L07058.03 L07058.14
2-Mercaptothiazole ≥97%
2-Mercaptothiazole
Formule: C₃H₃NS₂
MW: 117,19 g/mol
Point de fusion: 77…80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00022449
Numéro CAS: 82358-09-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité