Ethyl-2-amino-4-methylthiazole-5-carboxylate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAE0898-1GEA 20.9 EUR InStock
TCIAE0898-1G TCIAE0898-5G
Ethyl-2-amino-4-methylthiazole-5-carboxylate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Ethyl-2-amino-4-methylthiazole-5-carboxylate
Formule: C₇H₁₀N₂O₂S
MW: 186,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00123414
Numéro CAS: 7210-76-6
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/82/82/28968282.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 176.0 to 180.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité