2,4-Dimethyl-5-thiazolecarboxylic acid
Fournisseur: Cayman Chemical
13233-100 13233-250 13233-500 13233-1
CAYM13233-100EA 28.4 EUR InStock
CAYM13233-100 CAYM13233-250 CAYM13233-500 CAYM13233-1
2,4-Dimethyl-5-thiazolecarboxylic acid
2,4-Dimethyl-5-thiazolecarboxylic acid
Formule: C₆H₇NO₂S
Numéro MDL: MFCD00052943
Numéro CAS: 53137-27-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité