1,2:5,6-Diepoxyhexane ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAH0953-1GEA 47.3 EUR InStock
TCIAH0953-1G TCIAH0953-25G TCIAH0953-5G
1,2:5,6-Diepoxyhexane ≥96.0% (par GC)
1,2:5,6-Diepoxyhexane
Formule: C₆H₁₀O₂
MW: 114,1424 g/mol
Point d'ébullition: 188°C
Numéro MDL: MFCD01723447
Numéro CAS: 1888-89-7
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/09/77/28970977.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité