Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

1,2:7,8-Diepoxyoctane ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1,4-Di(oxiran-2-yl)butane

D1586-25G D1586-5G
TCIAD1586-25GEA 215 EUR InStock
TCIAD1586-25G TCIAD1586-5G
1,2:7,8-Diepoxyoctane ≥97.0% (par GC)
1,2:7,8-Diepoxyoctane


Formule: C₈H₁₄O₂
MW: 142,20 g/mol
Point d'ébullition: 101°C
Point d'éclair: 98°C
Numéro MDL: MFCD00005155
Numéro CAS: 2426-07-5
EINECS: 219-375-9
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=74ecba304578a2c527b24dce6e28719177f72c17&vid=74ecba304578a2c527b24dce6e28719177f72c17&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité