Phenyl glycidyl ether pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.20553.0250EA 50.4 EUR InStock
8.20553.0250 8.20553.9020 8.20553.9999
Phenyl glycidyl ether pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Phenyl glycidyl ether
Formule: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005133
Numéro CAS: 122-60-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 2.4 g/l (20 °C)
Melting Point 3.5 °C
Molar Mass 150.17 g/mol
Boiling Point 244 - 246 °C
Vapor Pressure 0.013 hPa (25 °C)
Flash Point 114 °C
Refractive Index 1.5305 (20 °C, 589 nm)
Density 1.11 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 430 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité