Phenyl glycidyl ether ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAG0098-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAG0098-25G TCIAG0098-500G
Phenyl glycidyl ether ≥99.0% (par GC)
Phenyl glycidyl ether
Formule: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Point d'éclair: 125°C
Numéro MDL: MFCD00005133
Numéro CAS: 122-60-1
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/97/73/28969773.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité