Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L-Glutamic acid 5-ethyl ester

Synonyms: 5-Ethyl L-Glutamate, L-Glutamic acid 5-Ethyl ester, H-Glu(OEt)-OH

045347-100G 045347-25G
FLUO045347-100GEA 0 EUR InStock
FLUO045347-100G FLUO045347-25G
L-Glutamic acid 5-ethyl ester
L-Glutamic acid 5-ethyl ester


Formule: C₇H₁₃NO₄
MW: 175,2 g/mol
Numéro MDL: MFCD00037217
Numéro CAS: 1119-33-1
EINECS: 214-274-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité