L-Glutamic acid 5-methyl ester ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
B24859.06 B24859.14 B24859.22
B24859.06EA 28.2 EUR InStock
B24859.06 B24859.14 B24859.22
L-Glutamic acid 5-methyl ester ≥99%
L-Glutamic acid 5-methyl ester
Purity: 99% CAS No.: 1499-55-4 Molecular Formula: C6H11NO4 Formula Weight: 161.16 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 182° dec. MDL No.: MFCD00002632
Formule: C₆H₁₁NO₄
Point de fusion: 182 °C (dec.)
Numéro MDL: MFCD00002632
Numéro CAS: 1499-55-4
EINECS: 216-110-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité