L(+)-β-mercaptovaline 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (R)-2-Amino-3-mercapto-3-methylbutanoic acid, Penicillamine
416870010 416870050
ACRO416870010EA 49.8 EUR InStock
ACRO416870010 ACRO416870050
L(+)-β-mercaptovaline 98%
L(+)-β-mercaptovaline
Formule: C₅H₁₁NO₂S
MW: 149,21 g/mol
Point de fusion: 206 °C (dec.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00064303
Numéro CAS: 1113-41-3
EINECS: 214-203-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (5 % in water) Clear colorless
Specific optical rotation +61° to +65° (20°C, 589 nm) (c=1, 1 M NaOH)
Titration with HClO4 ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité