D(-)-β-mercaptovaline ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAP0147-5GEA 86.9 EUR InStock
TCIAP0147-5G TCIAP0147-25G
D(-)-β-mercaptovaline ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
D(-)-β-mercaptovaline
Formule: C₅H₁₁NO₂S
MW: 149,2 g/mol
Numéro MDL: MFCD00064302
Numéro CAS: 52-67-5
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/08/66/28990866.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -61.0 to -65.0 deg (C=1, 1mol/L NaOH sol.)
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité