3,3-Diethoxy-1-propylboronic acid pinacol ester ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
L19532.MDEA 90.6 EUR InStock
L19532.MD L19532.03
3,3-Diethoxy-1-propylboronic acid pinacol ester ≥97%
3,3-Diethoxy-1-propylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₃H₂₇BO₄
MW: 258,17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03788723
Numéro CAS: 165904-27-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité