2-Trimethylsilyl-1-ethylboronic acid pinacol ester ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
L19534.MDEA 63.2 EUR InStock
L19534.MD L19534.03
2-Trimethylsilyl-1-ethylboronic acid pinacol ester ≥97%
2-Trimethylsilyl-1-ethylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₁H₂₅BO₂Si
MW: 228,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03788725
Numéro CAS: 165904-20-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité