3-Trimethylsilyl-1-propylboronic acid pinacol ester ≥94%
Fournisseur: Thermo Scientific
H28413.MDEA 98.6 EUR InStock
H28413.MD H28413.06 H28413.03
3-Trimethylsilyl-1-propylboronic acid pinacol ester ≥94%
3-Trimethylsilyl-1-propylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₂H₂₇BO₂Si
MW: 242,24 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09953502
Numéro CAS: 165904-32-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité