3-Bromo-1-propylboronic acid pinacol ester ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H30646.06EA 197 EUR InStock
H30646.06 H30646.14 H30646.03
3-Bromo-1-propylboronic acid pinacol ester ≥98%
3-Bromo-1-propylboronic acid pinacol ester
Formule: C₉H₁₈BBrO₂
MW: 248,96 g/mol
Point d'ébullition: 61…64 °C (0,35 mmHg)
Densité: 1,177
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10567053
Numéro CAS: 124215-44-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité