Dimethachlor
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC12670000EA 144 EUR InStock
EHERC12670000
Dimethachlor
Dimethachlor
Formule: C₁₃H₁₈ClNO₂
Numéro MDL: MFCD00055472
Numéro CAS: 50563-36-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité