4'-Acetoxyacetanilide ≥99.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
A0067-25G A0067-5G
TCIAA0067-25GEA 201 EUR InStock
TCIAA0067-25G TCIAA0067-5G
4'-Acetoxyacetanilide ≥99.0% (par HPLC, azote total)
4'-Acetoxyacetanilide
Formule: C₁₀H₁₁NO₃
Numéro MDL: MFCD00059205
Numéro CAS: 2623-33-8
EINECS: 220-077-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0c23d45862b6b43dbe000ba939df9202e893a8e8&vid=0c23d45862b6b43dbe000ba939df9202e893a8e8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 99.0 %
Melting point 153.0 to 157.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité