4'-Aminoacetanilide hydrochloride
Fournisseur: Thermo Scientific
MAYBSB00801.1EA 0 EUR InStock
MAYBSB00801.1 MAYBSB00801.10 MAYBSB00801EE
4'-Aminoacetanilide hydrochloride
4'-Aminoacetanilide hydrochloride
Formule: C₈H₁₁ClN₂O
Numéro MDL: MFCD00050695
Numéro CAS: 43036-07-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité