4'-Methoxy-2'-nitroacetanilide ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Acetamido-3-Nitroanisole, N-(4-Methoxy-2-nitro-phenyl)-acetamide, 4-Methoxy-2-nitroacetanilide, N-(4-Methoxy-2-nitrophenyl)acetamide
L04218.06 L04218.14
L04218.06EA 34.2 EUR InStock
L04218.06 L04218.14
4'-Methoxy-2'-nitroacetanilide ≥98%
4'-Methoxy-2'-nitroacetanilide
Purity: 98+% CAS No.: 119-81-3 Molecular Formula: C9H10N2O4 Formula Weight: 210.19 Melting Point: 117-118° Beilstein Reference: 2809678
Formule: C₉H₁₀N₂O₄
MW: 210,19 g/mol
Point de fusion: 117…118 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017018
Numéro CAS: 119-81-3
EINECS: 204-353-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité